3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
278730050 278730250
ACRO278730050EA 57.6 EUR
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅NO₅
MW: 243,1718 g/mol
Pto. de fusión: 247…254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006926
Núm. CAS: 3027-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %