7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22612.06
B22612.14
B22612.22
B22612.06EA
92.4
EUR
B22612.06
B22612.14
B22612.22
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Purity: 98%
CAS No.: 279-49-2
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 12°(55°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 118-120°/713mm
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00082342
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98,15 g/mol Pto. Ebullición: 118…120 °C (713 mmHg) Densidad: 0,968 Pto. de inflamación: 12 °C (55 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082342 Núm. CAS: 279-49-2 EINECS: 205-998-3 UN: 3271 ADR: 3,II |