7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
E0508-25ML
E0508-5ML
TCIAE0508-25MLEA
1400
EUR
TCIAE0508-25ML
TCIAE0508-5ML
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (por GC)
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98,15 g/mol Pto. Ebullición: 120°C Pto. de inflamación: 13°C |
Número MDL:
MFCD00082342 Núm. CAS: 279-49-2 EINECS: 205-998-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |