Pirido[3,2-b]pirazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrido[2,3-b]pyrazine
B22843.02 B22843.88
B22843.02EA 69.5 EUR
B22843.02 B22843.88
Pirido[3,2-b]pirazina ≥98%
Pirido[3,2-b]pirazina
Purity: 98% CAS No.: 322-46-3 Molecular Formula: C7H5N3 Formula Weight: 131.14 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00006717
Formula: C₇H₅N₃
MW: 131,14 g/mol
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006717
Núm. CAS: 322-46-3
EINECS: 206-294-9