Fluorescein diacetate
Proveedor: MP Biomedicals
0210171605
0210171610
0210171625
ICNA0210171605EA
50.4
EUR
ICNA0210171605
ICNA0210171610
ICNA0210171625
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formula:
C₂₄H₁₆O₇ |
Número MDL:
MFCD00005062 Núm. CAS: 596-09-8 EINECS: 209-877-6 |