2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Proveedor: Cayman Chemical
13061-100 13061-250 13061-500 13061-1
CAYM13061-100EA 66 EUR
CAYM13061-100 CAYM13061-250 CAYM13061-500 CAYM13061-1
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,2648 g/mol
Número MDL: MFCD00617257
Núm. CAS: 30709-67-2