2-Methyl-4-phenylthiazol
Proveedor: Cayman Chemical
13386-100 13386-250 13386-500 13386-1
CAYM13386-100EA 66 EUR
CAYM13386-100 CAYM13386-250 CAYM13386-500 CAYM13386-1
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formula: C₁₀H₉NS
Número MDL: MFCD00489998
Núm. CAS: 1826-16-0