Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Cayman Chemical
13007-100 13007-250 13007-500 13007-1
CAYM13007-100EA 24.2 EUR
CAYM13007-100 CAYM13007-250 CAYM13007-500 CAYM13007-1
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
Número MDL: MFCD11869291
Núm. CAS: 1138444-37-7