4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Cayman Chemical
13047-100 13047-250 13047-500 13047-1
CAYM13047-100EA 24.2 EUR
CAYM13047-100 CAYM13047-250 CAYM13047-500 CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
Número MDL: MFCD01316364
Núm. CAS: 34418-48-9