2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23882.03 B23882.06
B23882.03EA 53.8 EUR
B23882.03 B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 56503-96-9 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 164858
Formula: C₁₃H₁₀N₂S
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236016
Núm. CAS: 56503-96-9