2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Naphthalen-2-yl)thiazol-2-amine
B23223.03 B23223.06
B23223.03EA 28.1 EUR
B23223.03 B23223.06
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Purity: 98% CAS No.: 21331-43-1 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 153-156° Beilstein Reference: 173533
Formula: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226.30 g/mol
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046452
Núm. CAS: 21331-43-1