2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20457.03 B20457.06
B20457.03EA 42 EUR
B20457.03 B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 21278-86-4 Molecular Formula: C9H6N2O2S Formula Weight: 206.22 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00171745
Formula: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206.22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171745
Núm. CAS: 21278-86-4