2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 4-(Pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
11058-500 11058-1 11058-5
CAYM11058-500EA 96.8 EUR
CAYM11058-500 CAYM11058-1 CAYM11058-5
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formula: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Número MDL: MFCD00490009
Núm. CAS: 30235-28-0