1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2325-25G C2325-5G
TCIAC2325-25GEA 364 EUR
TCIAC2325-25G TCIAC2325-5G
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole)
Formula: C₅H₄N₆O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043399
Núm. CAS: 41864-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041efbabb44897a7dab66a0efeb3778ed3f25a31&vid=041efbabb44897a7dab66a0efeb3778ed3f25a31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C