2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)adamantane, 1-(5-Bromo-2-methoxy-phenyl)adamantane
A2321-25G
A2321-5G
TCIAA2321-25GEA
282
EUR
TCIAA2321-25G
TCIAA2321-5G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (por GC)
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Formula:
C₁₇H₂₁BrO MW: 321,2520 g/mol |
Número MDL:
MFCD03855308 Núm. CAS: 104224-63-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |