4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4-Stilbenedicarboxylic acid
A11839.03 A11839.06
A11839.03EA 76.1 EUR
A11839.03 A11839.06
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 100-31-2 Molecular Formula: C16H12O4 Formula Weight: 268.27 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00013994
Formula: C₁₆H₁₂O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013994
Núm. CAS: 100-31-2
EINECS: 202-838-4