4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D2464-25G
D2464-5G
TCIAD2464-25GEA
807
EUR
TCIAD2464-25G
TCIAD2464-5G
4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (by HPLC)
4,4'-Dinitrostilbene
Formula:
C₁₄H₁₀N₂O₄ Pto. de fusión: 295°C |
Número MDL:
MFCD00017043 Núm. CAS: 2501-02-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Amber powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Solubility in hot DMF | almost transparency |