Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-cis-Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
B22472.06
B22472.22
B22472.06EA
68.3
EUR
B22472.06
B22472.22
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Purity: 97%
CAS No.: 13173-09-6
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00066201
Formula:
C₇H₈O MW: 108,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066201 Núm. CAS: 13173-09-6 UN: 1224 ADR: 3,III |