1,4-Diamino-2,3-dichloro-9,10-anthraquinone ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,4-Diamino-2,3-dichloroanthraquinone
D2725-25G D2725-5G
TCIAD2725-25GEA 103 EUR
TCIAD2725-25G TCIAD2725-5G
1,4-Diamino-2,3-dichloro-9,10-anthraquinone ≥93.0% (by HPLC)
1,4-Diamino-2,3-dichloro-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈Cl₂N₂O₂
MW: 307,1315 g/mol
Número MDL: MFCD00035693
Núm. CAS: 81-42-5
EINECS: 201-348-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f9fa9fea40413b5cbd1891706361dc7a3d7c5ce&vid=7f9fa9fea40413b5cbd1891706361dc7a3d7c5ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %