9,10-Anthraquinone-2-carbonyl chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carbonyl chloride, Anthraquinone-2-carbonyl Chloride
A0503-25G A0503-5G
TCIAA0503-25GEA 222 EUR
TCIAA0503-25G TCIAA0503-5G
9,10-Anthraquinone-2-carbonyl chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9,10-Anthraquinone-2-carbonyl chloride
Formula: C₁₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00059498
Núm. CAS: 6470-87-7
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ae3602681b6e5ff21ba792bfb8d30f5d8acac8c&vid=1ae3602681b6e5ff21ba792bfb8d30f5d8acac8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency