1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
B24388.06
B24388.14
B24388.22
B24388.06EA
50.6
EUR
B24388.06
B24388.14
B24388.22
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 96%
CAS No.: 116-85-8
Molecular Formula: C14H9NO3
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00001223
Formula:
C₁₄H₉NO₃ Pto. de fusión: 207…209 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001223 Núm. CAS: 116-85-8 EINECS: 204-163-0 |