1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D2726-25G D2726-5G
TCIAD2726-25GEA 263 EUR
TCIAD2726-25G TCIAD2726-5G
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Número MDL: MFCD00013722
Núm. CAS: 145-49-3
EINECS: 205-655-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e374b3ac559a1c8112a836ea7ba27f68e812041c&vid=e374b3ac559a1c8112a836ea7ba27f68e812041c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %