1-Nitro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Nitroanthraquinone, 1-Nitroanthracene-9,10-dione
N0127-25G
N0127-500G
TCIAN0127-25GEA
37
EUR
TCIAN0127-25G
TCIAN0127-500G
1-Nitro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (por GC)
1-Nitro-9,10-anthraquinone
Formula:
C₁₄H₇NO₄ MW: 253,2097 g/mol |
Número MDL:
MFCD00019140 Núm. CAS: 82-34-8 EINECS: 201-413-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 230.0 to 234.0 deg-C |