Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15662.06 A15662.14
A15662.06EA 125 EUR
A15662.06 A15662.14
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Bis(trimethylsilyl)methane
Purity: 98% CAS No.: 2117-28-4 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2Si(CH3)3 Formula Weight: 160.41 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -71° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1734530 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008275
Formula: C₇H₂₀Si₂
Pto. Ebullición: 132…133 °C
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0,750
Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008275
Núm. CAS: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II