Diioduro de samario ∼0.1 mol/L in THF
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Samario (II) ioduro, Ioduro de samario (II)
S0494-25ML
S0494-100ML
TCIAS0494-25MLEA
52
EUR
TCIAS0494-25ML
TCIAS0494-100ML
Diioduro de samario ∼0.1 mol/L in THF
Diioduro de samario
Formula:
SmI₂ MW: 404.17 |
Número MDL:
MFCD00058873 Núm. CAS: 32248-43-4 UN: 2056 ADR: 3 II Índice Merck: 14,08349 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid |
Concentration (Titration) | 0.075 to 0.105 mol/L |