3-Ciclohexilpropionato de alilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Allyl Cyclohexanepropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Allyl 3-cyclohexylpropanoate, 2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Cyclohexanepropionic acid allyl ester, Allyl 3-cyclohexylpropionate, 3-Cyclohexylpropionic acid Allyl Ester Cyclohexanepropionic acid Allyl Ester
C0485-25ML C0485-500ML
TCIAC0485-25MLEA 38 EUR
TCIAC0485-25ML TCIAC0485-500ML
3-Ciclohexilpropionato de alilo ≥98.0% (por GC)
3-Ciclohexilpropionato de alilo
Product Categories: Materials Chemistry, Monomers
Other Product Names / Synonyms: Cyclohexanepropionic Acid Allyl Ester, 3-Cyclohexylpropionic Acid Allyl Ester
Formula: C₁₂H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de inflamación: 126°C
Número MDL: MFCD00059557
Núm. CAS: 2705-87-5
EINECS: 220-292-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9254211a63c907a95b8c349ca8b7616c882e8395&vid=9254211a63c907a95b8c349ca8b7616c882e8395&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency