L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
225670050
225670010
225670250
ACRO225670050EA
78.2
EUR
ACRO225670050
ACRO225670010
ACRO225670250
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formula:
C₁₂H₁₅NO₄ Pto. de fusión: 162…167 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002633 Núm. CAS: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl) |