L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B22184.06
B22184.14
B22184.06EA
86.3
EUR
B22184.06
B22184.14
L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 1676-73-9
Molecular Formula: C12H15NO4
Formula Weight: 237.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 162-165°
Beilstein Reference: 1885646
Optical Rotation: +23° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00002633
Formula:
C₁₂H₁₅NO₄ MW: 237,3 g/mol Pto. de fusión: 162…165 °C |
Número MDL:
MFCD00002633 Núm. CAS: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |