Chromone-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
O0291-25G
O0291-5G
TCIAO0291-25GEA
89
EUR
TCIAO0291-25G
TCIAO0291-5G
Chromone-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Chromone-3-carboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₆O₃ MW: 174,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014667 Núm. CAS: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 154.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...