Metanosulfonato de 3-etoxicarbonilanilinio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
118000100 118000500 118002500
ACRO118000100EA 75.3 EUR
ACRO118000100 ACRO118000500 ACRO118002500
Metanosulfonato de 3-etoxicarbonilanilinio 98%
Metanosulfonato de 3-etoxicarbonilanilinio
Formula: C₁₀H₁₅NO₅S
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013176
Núm. CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Solubility (5% in Water) Clear solution
Titration with NaOH ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm