Ácido fenilfosfínico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17453.22
A17453.36
A17453.22EA
40.3
EUR
A17453.22
A17453.36
Ácido fenilfosfínico ≥98%
Ácido fenilfosfínico
Purity: 98%
CAS No.: 1779-48-2
Molecular Formula: C6H7O2P
Formula Weight: 142.10
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 2802244
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002131
Formula:
C₆H₇O₂P Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002131 Núm. CAS: 1779-48-2 EINECS: 217-217-3 UN: 3261 ADR: 8,III |