Ácido fenilfosfínico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0025-25G B0025-500G
TCIAB0025-25GEA 16 EUR
TCIAB0025-25G TCIAB0025-500G
Ácido fenilfosfínico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido fenilfosfínico
Formula: C₆H₇O₂P
MW: 142,092 g/mol
Número MDL: MFCD00002131
Núm. CAS: 1779-48-2
EINECS: 217-217-3
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b427485760bda6f036f6660844936d75df2a7357&vid=b427485760bda6f036f6660844936d75df2a7357&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C