Diphenylphosphine oxide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
310120010 310120050
ACRO310120010EA 68.3 EUR
ACRO310120010 ACRO310120050
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
Pto. de fusión: 50…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002079
Núm. CAS: 4559-70-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %