Diphenylphosphine oxide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21101.03
B21101.06
B21101.14
B21101.03EA
71.3
EUR
B21101.03
B21101.06
B21101.14
Diphenylphosphine oxide ≥97%
Diphenylphosphine oxide
Purity: 97%
CAS No.: 4559-70-0
Molecular Formula: C12H11OP
Formula Weight: 202.20
Melting Point: 51-56°
MDL No.: MFCD00002079
Formula:
C₁₂H₁₁OP Pto. de fusión: 51…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002079 Núm. CAS: 4559-70-0 |