Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2826-25G D2826-5G
TCIAD2826-25GEA 136 EUR
TCIAD2826-25G TCIAD2826-5G
Diphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD00002079
Núm. CAS: 4559-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3187317474ec552b6f7ea058e681b21185f35917&vid=3187317474ec552b6f7ea058e681b21185f35917&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %