Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
368280010
368280050
ACRO368280010EA
79.3
EUR
ACRO368280010
ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formula:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Pto. de fusión: 227…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010431 Núm. CAS: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light brown to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 229 to 235 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |