Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
H27614.06
H27614.03
H27614.06EA
269
EUR
H27614.06
H27614.03
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 1458-18-0
Molecular Formula: C6H5Cl2N3O2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: 230-233°
MDL No.: MFCD00010431
Formula:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Pto. de fusión: 230…233 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010431 Núm. CAS: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 |