2-Pirazinacarboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2015-25G
M2015-5G
TCIAM2015-25GEA
176
EUR
TCIAM2015-25G
TCIAM2015-5G
2-Pirazinacarboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Pirazinacarboxilato de metilo
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Pto. Ebullición: 104°C |
Número MDL:
MFCD00014611 Núm. CAS: 6164-79-0 EINECS: 228-198-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |