1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25732.03
B25732.06
B25732.03EA
52.5
EUR
B25732.03
B25732.06
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1621-91-6
Molecular Formula: C4H4N2O2
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 211° dec.
MDL No.: MFCD00077436
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Pto. de fusión: 211 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077436 Núm. CAS: 1621-91-6 |