1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
P1862-1G P1862-5G
TCIAP1862-1GEA 24 EUR
TCIAP1862-1G TCIAP1862-5G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Pto. de fusión: 213°C
Número MDL: MFCD00077436
Núm. CAS: 1621-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf3d0dbad8d914b4e192fa84820d774ea96ada35&vid=bf3d0dbad8d914b4e192fa84820d774ea96ada35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %