1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25783.06
H25783.03
H25783.06EA
742
EUR
H25783.06
H25783.03
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 37718-11-9
Molecular Formula: C4H4N2O2
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 281-283°
MDL No.: MFCD00011558
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Pto. de fusión: 281…283 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011558 Núm. CAS: 37718-11-9 EINECS: 253-641-5 |