4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H56369.06 H56369.14
H56369.06EA 118 EUR
H56369.06 H56369.14
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005244
Núm. CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1