3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
A11412.06 A11412.14 A11412.22
A11412.06EA 41.6 EUR
A11412.06 A11412.14 A11412.22
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 6126-22-3 Molecular Formula: C3H5N3O Formula Weight: 99.09 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 507793 MDL No.: MFCD00022384
Formula: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022384
Núm. CAS: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6