3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1589-25G A1589-5G
TCIAA1589-25GEA 230 EUR
TCIAA1589-25G TCIAA1589-5G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃O
Número MDL: MFCD00022384
Núm. CAS: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87ecafdde0659e7027464508989ba718a8d36bc4&vid=87ecafdde0659e7027464508989ba718a8d36bc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %