1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50305.03 H50305.MD
H50305.03EA 294 EUR
H50305.03 H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 1134-50-5 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 MDL No.: MFCD00514518
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00514518
Núm. CAS: 1134-50-5