3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-5-phenylpyrazole
A12701.06
A12701.14
A12701.06EA
126
EUR
A12701.06
A12701.14
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 1572-10-7
Molecular Formula: C9H9N3
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 4947
Formula:
C₉H₉N₃ MW: 159,19 g/mol Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191749 Núm. CAS: 1572-10-7 |