3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Amino-5-phenylpyrazole

A2102-1G A2102-5G
TCIAA2102-1GEA 24 EUR
TCIAA2102-1G TCIAA2102-5G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 126°C
Número MDL: MFCD00191749
Núm. CAS: 1572-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14fcf4c6830a0dc4fe55acb73c33ff89006bf97&vid=b14fcf4c6830a0dc4fe55acb73c33ff89006bf97&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR