5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24967.01
B24967.03
B24967.06
B24967.01EA
33.3
EUR
B24967.01
B24967.03
B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 52522-99-3
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 71-75°
MDL No.: MFCD00090865
Formula:
C₆H₇IN₂O₂ MW: 266,04 g/mol Pto. de fusión: 71…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00090865 Núm. CAS: 52522-99-3 |