5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0531-1G
I0531-5G
TCIAI0531-1GEA
78
EUR
TCIAI0531-1G
TCIAI0531-5G
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formula:
C₆H₇IN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00090865 Núm. CAS: 52522-99-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |