1,2-Epoxycyclopentane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
348520250 348521000
ACRO348520250EA 229 EUR
ACRO348520250 ACRO348521000
1,2-Epoxycyclopentane 98%
1,2-Epoxycyclopentane
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 102 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,964 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005161
Núm. CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %